重要文件
BR62010
BRAND® PFA样品罐,带螺口盖
capacity 60 mL
同義詞:
PFA, 罐子
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
材料
PFA
製造商/商標名
BRAND 62010
容量
60 mL
接頭
GL 40
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For sample collection, transport and storage. PFA screw cap with molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstand temperatures from -200 °C to 260 °C.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)