文件
BR28935
BRAND®铝质移液管盒
Holds 315-485 mm pipettes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NB.13
材料
aluminum
特點
Holds 315-485 mm pipettes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 28935
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG