重要文件
BR144540
BRAND®锥形接头塞,硅硼玻璃
joint: ST/NS 34/35, semi-hollow
同義詞:
塞子, 锥形接头塞
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.51
材料
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
接合處
joint: ST/NS34/35
描述
octagonal grip
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 144540
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)