文件
BR114740
BRAND®沉降管
conical bottom
同義詞:
沉降管, 试管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
材料
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
pack of 2000 ea
製造商/商標名
BRAND 114740
直徑×長度
16 mm × 105 mm
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG