重要文件
BR10014
BRAND®紧凑型滴定管′Economy′ SILBERBRAND
capacity 50 mL, with PTFE stopcock and PP tip
同義詞:
SILBERBRAND, 滴定管, 紧凑型滴定管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
NACRES:
NB.43
材料
glass
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
BRAND 10014
體積測量範圍
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
滴定管長度
710 mm
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
AR-GLAS®, removable PTFE stopcock with polypropylene tip. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
法律資訊
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)