重要文件
BMSP7700T10M
Sigma-Aldrich
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
同義詞:
Pipette Tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
colorless
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific P7700-T10M
最大體積
10 mL
容積範圍
1-10 mL
容積
10 mL
結合類型
non-treated surface
相關類別
一般說明
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
其他說明
Browse all pipette tips
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)