重要文件
BMSBSWHEM
Benchmark Dry Bath Blocks
to hold, 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
同義詞:
dry bath block, block heater block, drilled block
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NC.21
材料
aluminum
特點
to hold 48 X hematocrit tubes, 1.9 mm (not compatible with cover)
製造商/商標名
Benchmark Scientific BSWHEM
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Blocks for Benchmark dry bath models available to hold all popular tube sizes.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)