文件
BML00267
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2H-indazole-4-boronic acid pinacol ester
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H19BN2O2
CAS號碼:
分子量::
258.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CN1N=C2C=CC=C(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)C2=C1
InChI
1S/C14H19BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-6-8-12-10(11)9-17(5)16-12/h6-9H,1-5H3
InChI 密鑰
YQMBOMPXHDRRIM-UHFFFAOYSA-N