文件
BLN00071
Sigma-Aldrich
7-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4ClN3
分子量::
153.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Clc1cncc2cn[nH]c12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-8-1-4-2-9-10-6(4)5/h1-3H,(H,9,10)
InChI 密鑰
APDMSWSXGSRFCJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3