Merck
全部照片(3)
重要文件
BAF116200125
LDPE wash bottles
capacity 125 mL (4 oz), Wide-mouth
同義詞:
laboratory bottles, squeeze bottle
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.43
材料
low-density polyethylene
natural cap
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Bel-Art H10939-0005
藝帽直徑
38 mm
容量
125 mL (4 oz)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
法律資訊
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)