等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
245-250 °C (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI 密鑰
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter