重要文件
B704
Sigma-Aldrich
贝那替嗪 盐酸盐
98%
同義詞:
α-羟基-α-苯基苯乙酸 2-(二乙氨基)乙酯, 2-(二乙氨基)乙基二苯乙醇酸酯 盐酸盐, 胃复康
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2C(OH)CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS號碼:
分子量::
363.88
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
177-179 °C (lit.)
SMILES 字串
CCN(CCOC(C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)CC.Cl
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZCEHOOLYWQBGQO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)