化驗
98%
mp
137-139 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)Cc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3