Key Documents
B18405
Sigma-Aldrich
1-苄基-3-乙氧羰基-4-哌啶酮 盐酸盐
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H19NO3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
297.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CCOC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
InChI 密鑰
YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)