文件
B14809
Sigma-Aldrich
2-苯甲酰噻吩
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H8OS
CAS號碼:
分子量::
188.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
bp
300 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(c1ccccc1)c2cccs2
InChI
1S/C11H8OS/c12-11(10-7-4-8-13-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8H
InChI 密鑰
DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3