化驗
96%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp
31-34 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCS(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18OS/c1-3-5-7-10(9)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
249.8 °F - closed cup
閃點(°C)
121.00 °C - closed cup