重要文件
ALD00140
Sigma-Aldrich
3,4-二甲氧基苯磺酰氟
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9FO4S
CAS號碼:
分子量::
220.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
59-63 °C
SMILES 字串
FS(C1=CC(OC)=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H9FO4S/c1-12-7-4-3-6(14(9,10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
LCEVVNNKUAEPJM-UHFFFAOYSA-N
應用
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.