重要文件
ALD00120
Sigma-Aldrich
4 ′-甲基-[1,1 ′-联苯] -4-磺酰氟
95% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11FO2S
CAS號碼:
分子量::
250.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95% (GC)
形狀
solid
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
132-137 °C
SMILES 字串
CC(C=C1)=CC=C1C2=CC=C(S(F)(=O)=O)C=C2
InChI
1S/C13H11FO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI 密鑰
SRUDIGLPGZXHEO-UHFFFAOYSA-N
應用
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)