文件
ALD00006
Sigma-Aldrich
双(2-羟基-2-甲基丁酮基)氧铬铬酸钠(V)
同義詞:
2-Hydroxy-2-methyl-butanoic acid chromium complex
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H16CrNaO7
CAS號碼:
分子量::
323.22
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
340-350 °C
SMILES 字串
[O-][Cr]1(O2)(OC(C(C)(CC)O1)=O)OC(C)(CC)C2=O.[Na+]
InChI
1S/2C5H9O3.Cr.Na.O/c2*1-3-5(2,8)4(6)7;;;/h2*3H2,1-2H3,(H,6,7);;;/q2*-1;+4;+1;-1/p-2
InChI 密鑰
NIZKSTMLMALTGU-UHFFFAOYSA-L
應用
Oxidant was reported by the Baran group to promote selective allylic oxidation of a synthetic intermediate derived from (+)-taxadiene en route to the synthesis of (−)-taxyunnanine D.
Two-Phase Synthesis of (−)-Taxuyunnanine D
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3