Key Documents
A75005
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-苯基噻唑 氢溴酸盐 一水合物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H8N2S · HBr · H2O
CAS號碼:
分子量::
275.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
mp
180-183 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[H].[H]O[H].Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S.BrH.H2O/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-6H,(H2,10,11);1H;1H2
InChI 密鑰
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)