化驗
97%
形狀
powder or crystals
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
InChI 密鑰
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3