重要文件
A29003
Sigma-Aldrich
N-烯丙基苯胺
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5NHCH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
133.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.563 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CCNc1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7,10H,1,8H2
InChI 密鑰
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)