重要文件
96085
Sigma-Aldrich
Z-Dap-OH
≥98.0% (NT)
同義詞:
Nα-苄氧羰基-L-2,3-二氨基丙酸, Z-Dpr-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS號碼:
分子量::
238.24
Beilstein:
4486950
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (NT)
形狀
crystals
光學活性
[α]20/D −39±1°, c = 1% in 1 M HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~240 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
其他說明
合成含有 DAP 残基的肽的重要构件,例如博来霉素、艾地霉素、结节霉素
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C. Mendre et al.
Tetrahedron Letters, 35, 5429-5429 (1994)
S Shinagawa et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(8), 1458-1463 (1987-08-01)
Emericedins A, B, and C, new betaines having inhibitory activity of long chain fatty acid oxidation, were isolated from the culture broth of Emericella quadrilineata IFO 5859. Their structures were determined by spectroscopic analyses as (R)-3-(acylamino)-4-(trimethylammonio)butyrate (acyl: A, acetyl; B
Y. Funabashi et al.
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)