重要文件
95358
Sigma-Aldrich
(-)-二叔丁基 D-酒石酸
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
CAS號碼:
分子量::
262.30
Beilstein:
7207487
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)