重要文件
94817
Sigma-Aldrich
1-己基哌嗪
≥98.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H22N2
CAS號碼:
分子量::
170.30
Beilstein:
7853961
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.466
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCN1CCNCC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-2-3-4-5-8-12-9-6-11-7-10-12/h11H,2-10H2,1H3
InChI 密鑰
WRFUXAYDZDQDKY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)