文件
94394
Sigma-Aldrich
二甲氧基甲基十八基硅烷
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, >95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
同義詞:
十八烷基甲基二甲氧基硅烷, 甲基十八基二甲氧基硅烷, 硅烷-ODM-二甲氧基
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H46O2Si
CAS號碼:
分子量::
358.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
化驗
>85.0% n-isomer basis (GC)
>95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
形狀
liquid
密度
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O2Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24(4,22-2)23-3/h5-21H2,1-4H3
InChI 密鑰
UBCPEZPOCJYHPM-UHFFFAOYSA-N
其他說明
根据要求提供批量采购价
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F
閃點(°C)
115 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves