文件
94077
Sigma-Aldrich
H-Pro-2-ClTrt 树脂
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
同義詞:
聚合物键合型 L-脯氨酸-2-氯三苯甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.22
形狀
crystals
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
~0.6 mmol/g loading
粒徑
75-150 μm
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
應用
H-Pro-2-ClTrt resin is an acid-labile peptide reagent commonly used to prepare protected peptides by solid-phase peptide synthesis using the Fmoc strategy.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
In vitro and ex vivo studies on angiotensin-i converting enzyme (Ace) inhibitory activity of short synthetic peptides
Yakimova B, et al.
Farmacia, 69(2), 307-313 (2021)
Characterization of a new bioactive peptide from Potamotrygon gr. orbignyi freshwater stingray venom
Conceiccao K, et al.
Peptides, 30(12), 2191-2199 (2009)