重要文件
94060
Sigma-Aldrich
氯乙酸酐
technical, ≥90% (T)
同義詞:
一氯乙酸酐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(ClCH2CO)2O
CAS號碼:
分子量::
170.98
Beilstein:
774533
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
<0.75 mmHg ( 20 °C)
等級
technical
化驗
≥90% (T)
顏色
brown
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp
48-60 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
InChI 密鑰
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
289.4 °F - closed cup
閃點(°C)
143 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)