文件
940135
Sigma-Aldrich
四氟硼酸钠
new
electrolyte powder, anhydrous, battery grade, 99% trace metals basis
同義詞:
氟硼酸钠
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NaBF4
CAS號碼:
分子量::
109.79
MDL號碼:
酶委員會索引編號:
237-340-6
等級
battery grade
品質等級
化驗
99% trace metals basis
形狀
powder
mp
384 °C (lit.)
溶解度
soluble (carbonates: soluble(lit.); glymes: soluble(lit.))
密度
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
2.47 g/mL at 25 °C
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI 密鑰
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1