Key Documents
93956
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)-D-苯基丙氨酸
≥98.5% (HPLC)
同義詞:
(R)-2-氨基-3-[4-(三氟甲基)苯基]丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10F3NO2
CAS號碼:
分子量::
233.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
CRFFPDBJLGAGQL-MRVPVSSYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)