種類
(High purity Salts)
品質等級
化驗
98-102% (complexometric)
99.9% trace metals basis
形狀
powder or crystals
雜質
≤1500 ppm (trace metals analysis)
顏色
faint red to dark red/pink
mp
200 °C
溶解度
water: solubleslightly
密度
2.19 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 ppm
正離子痕跡
Al: <20 ppm
Cu: <20 ppm
Fe: <20 ppm
K: <20 ppm
Mg: <20 ppm
Na: <20 ppm
Pb: <20 ppm
適合性
catalyst
應用
(Catalyst)
SMILES 字串
O.O.O.O.F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
MNHUTFNEBYCZAF-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3