文件
936103
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G6 Br
同義詞:
tBuXphos OAC precatalyst Br
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H55BrNO2PPd
分子量::
823.19
分類程式碼代碼:
12161600
NACRES:
NA.21
形狀
powder
品質等級
SMILES 字串
Br[Pd-](C1=CC=C(NC(OC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)[P+](C(C=CC=C3)=C3C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C4)=C4C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
應用
tBuXPhos Pd G6 Br is an oxadative addition complex (OAC) of tBuXPhos for use in bioconjugation. The OAC can be used to arylate cysteine followed by subsequent protein-peptide cross-linking.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3