重要文件
93433
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-三(对甲苯磺酰)二乙撑三胺
≥99.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3C6H4SO2NHCH2CH2)2NSO2C6H4CH3
CAS號碼:
分子量::
565.73
Beilstein:
1277399
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0%
形狀
powder
mp
172-176 °C (lit.)
172-176 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCN(CCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C25H31N3O6S3/c1-20-4-10-23(11-5-20)35(29,30)26-16-18-28(37(33,34)25-14-8-22(3)9-15-25)19-17-27-36(31,32)24-12-6-21(2)7-13-24/h4-15,26-27H,16-19H2,1-3H3
InChI 密鑰
OCDIAWYQMCPHAM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
用于合成多氮杂大环化合物的结构单元
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
F. Chavez et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2990-2990 (1989)