About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H10F3NO2
CAS號碼:
分子量::
233.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
lumps
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
IOABLDGLYOGEHY-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3