重要文件
92791
Sigma-Aldrich
1-Trimethylsilyl-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (NT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11N3Si
CAS號碼:
分子量::
141.25
Beilstein:
606382
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥97.0% (NT)
折射率
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.462
bp
74 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)n1cncn1
InChI
1S/C5H11N3Si/c1-9(2,3)8-5-6-4-7-8/h4-5H,1-3H3
InChI 密鑰
WPSPBNRWECRRPK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Reagent used for the preparation of phosphorous and phosphoric triazolides; Synthesis of 1,1′-carbonyl-di(triazole)
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L. Birkofer et al.
Chemische Berichte, 93, 2804-2804 (1960)
W Dabkowski et al.
Nucleic acids research, 12(23), 9123-9135 (1984-12-11)
The synthesis of a model compound, diphenylphosphoric toluene-p-sulfonic anhydride, an arylsubstituted phosphoric sulfonic mixed anhydride, is described. Using the same procedure a thymidyl substituted derivative was prepared. The phosphoric sulfonic anhydride is the presumed intermediate in oligonucleotide coupling reactions involving
H.R. Kricheldorf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 88, 337-337 (1976)
J.-L. Fourrey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4511-4511 (1984)