重要文件
92790
Sigma-Aldrich
2,4,6-三甲基-2,4,6-三苯基环三硅氧烷
technical, mixture of isomers of cis and trans
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H24O3Si3
CAS號碼:
分子量::
408.67
Beilstein:
2954104
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
technical
形狀
liquid
雜質
~15% tetramer (2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane)
密度
1.102 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H24O3Si3/c1-25(19-13-7-4-8-14-19)22-26(2,20-15-9-5-10-16-20)24-27(3,23-25)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3
InChI 密鑰
HAURRGANAANPSQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)