重要文件
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C3H3Br18O3
分子量::
172.96
分類程式碼代碼:
12142200
同位素純度
≥90 atom % 18O
化驗
≥97% (CP)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)