Key Documents
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-三甲基尿酸
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
2,6,8-三羟基-1,3,7-三甲基嘌呤
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H10N4O3
CAS號碼:
分子量::
210.19
Beilstein:
20503
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
SMILES 字串
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)