重要文件
91681
Sigma-Aldrich
5-(三氟乙酰氨基)-1-戊醇
≥98.0% (GC)
同義詞:
5-(Trifluoroacetamido)-1-pentanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H12F3NO2
CAS號碼:
分子量::
199.17
Beilstein:
6644762
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
折射率
n20/D 1.420
密度
1.248 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-4-2-1-3-5-12/h12H,1-5H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
SCHGQSPQAJAJRI-UHFFFAOYSA-N
其他說明
通过首先形成 N,O-二价阴离子,再发生烷基化反应来实现选择性单-O-烷基化反应;否则将优先发生 N-烷基化反应
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R. Hirschmann et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 12550-12550 (1996)
R. Hirschmann et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2373-2373 (1995)