重要文件
91653
Sigma-Aldrich
三乙基溴硅烷
≥95.0% (GC)
同義詞:
Triethylbromosilane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H15BrSi
CAS號碼:
分子量::
195.17
Beilstein:
1732870
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (GC)
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
66 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.135 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si](Br)(CC)CC
InChI
1S/C6H15BrSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
UCKORWKZRPKRQE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)