重要文件
916234
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
同義詞:
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15O3P
CAS號碼:
分子量::
226.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥95%
形狀
liquid
儲存溫度
2-8°C
應用
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)