文件
913944
Sigma-Aldrich
Silica dioxide-electrospun milled nanofibers
同義詞:
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
SiO2
CAS號碼:
分子量::
60.08
分類程式碼代碼:
12352303
NACRES:
NA.23
形狀
nanofiber
品質等級
纖維直徑×長度
100-300 nm × 2-10 μm , Structure: random fiber mesh
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
應用
Silica dioxide electrospun milled nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.