Merck
跳轉至
909688
Alkyne-A-DSBSO 交联剂
≥95%
同義詞:
双(2,5-二氧代吡咯烷-1-基) 3,3′-((2-(3-丁炔-1-基)-2-甲基-1,3-二氧六环-5,5-二基)双(亚甲基亚磺酰基))二丙酸酯, 炔烃标记的酸可裂解二琥珀酰亚胺基双亚砜, 用于研究蛋白质-蛋白质相互作用的质谱可裂解交联剂
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
您/SKU供貨能力價格
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C25H32N2O12S2
CAS 編號:
分子量::
616.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12161502
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
assay
≥95%
form
powder
availability
available only in USA
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(CC3(COC(OC3)(CCC#C)C)C[S](=O)CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI key
CWQIIUMERHZYNI-UHFFFAOYSA-N
Application
Alkyne-A-DSBSO(炔烃标记、可酸裂解的二琥珀酰亚胺基双亚砜)交联剂是一种同型双功能、膜渗透性、可富集的含二亚砜交联剂,用于通过交联质谱(XL-MS) 分析蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)。
Alkyne-A-DSBSO 具有两个用于靶向胺的 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS) 酯基、一个 ∼14 Å 的间隔物长度、两个对称的可酸裂解 C-S 键和一个中心生物正交(bioorthogonal)叠氮标签。在与赖氨酸(Lys) 残基反应后,炔烃标签让生物素偶联的叠氮化物探针可以选择性富集交联的蛋白质或肽,以增强其检测。此外,裂解后的间隔物产生标记肽,用于通过串联 MS 中的碰撞诱导解离进行明确的鉴定。
Alkyne-A-DSBSO 交联剂测定了活细胞中靶蛋白复合物和整个蛋白质组的体内 PPI。它也将是一种有用的蛋白质组学工具,用于寻找靶向″不可成药″的蛋白质靶点。
Legal Information
受加州大学董事会的美国专利申请 #15/275,001 的约束。
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
存儲類別/等級
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)