文件
90928
Sigma-Aldrich
葡乙胺
≥98.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H19NO5
CAS號碼:
分子量::
209.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
形狀
powder
光學活性
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
mp
136-142 °C
溶解度
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
SMILES 字串
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
InChI 密鑰
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3