Key Documents
90224
Sigma-Aldrich
3-丁氧基-丙醛二乙缩醛
≥95.0% (GC)
同義詞:
3-叔丁氧基-1,1-二乙氧基丙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3COCH2CH2CH(OCH2CH3)2
CAS號碼:
分子量::
204.31
Beilstein:
1745964
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (GC)
折射率
n20/D 1.411
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(CCOC(C)(C)C)OCC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)