About This Item
線性公式:
[(CH3)2CHCH2]3P(CH3)CH3C6H4SO3
CAS號碼:
分子量::
388.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
推薦產品
化驗
≥95.0% (31P-NMR)
密度
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)C[P+](C)(CC(C)C)CC(C)C
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
閃點(°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter