文件
901138
Sigma-Aldrich
14-叠氮基3,6,9,12-四草酸酯十四烷-1-胺
同義詞:
2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H22N4O4
CAS號碼:
分子量::
262.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352125
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reagent type: linker
折射率
n/D 1.45
密度
1.10 g/mL
官能基
amine
azide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H22N4O4/c11-1-3-15-5-7-17-9-10-18-8-6-16-4-2-13-14-12/h1-11H2
InChI 密鑰
ZMBGKXBIVYXREN-UHFFFAOYSA-N
應用
14-叠氮-3,6,9,12-四氧杂十四烷-1-胺是一种具有聚乙二醇样特征的叠氮化物,可用于通过酶微乳液聚合(enzymatic miniemulsion polymerization)和铜(I)催化点击反应制备荧光聚合物颗粒。它也可用作合成以下物质的反应物:通过N-琥珀酰亚胺基 α-芳基α-重氮基乙酸盐的氨解合成的α-芳基-α-重氮酰胺 。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A green approach for the synthesis of fluorescent polymer particles by combined use of enzymatic miniemulsion polymerization with clickable surfmer and click reaction
Kohri Michinari, et al.
Transactions of the Materials Research Society of Japan, 39(1), 57-60 (2014)
Joomyung V Jun et al.
Organic letters, 23(8), 3110-3114 (2021-04-06)
α-Aryl-α-diazoamides were synthesized in two steps under mild conditions. This expeditious route employs Pd-catalyzed C-H arylation of N-succinimidyl 2-diazoacetate to obtain N-succinimidyl 2-aryl-2-diazoacetates, followed by aminolysis. The ensuing diazo compounds can esterify carboxyl groups in aqueous solution, and the ester
文章
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
選擇合適的交聯劑作生化或生物共軛研究可能是挑戰。我們的選擇指南可以幫助您找到最適合的應用產品。