文件
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H15N · HCl
CAS號碼:
分子量::
149.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
化驗
≥95%
形狀
solid
SMILES 字串
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI 密鑰
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
應用
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3