形狀
nanoparticles
包裝
pkg of 1 ea
儲存條件
protect from light
粒徑
30 nm
λmax
526 nm
官能基
maleimide
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生物相容性,与生物分子的简便结合以及表面等离振子共振产生的独特光学特性使金纳米颗粒可用于各种生物医学研究,例如生物成像,生物传感,光热体温过高,药物递送等。我们的马来酰亚胺功能化金纳米颗粒试剂盒包含即用型混合物,并已针对硫醇修饰的配体(例如寡核苷酸,抗体,抗体片段,蛋白质和肽)的高效性一步偶联进行了优化。
These kits contain the following components:
1. Maleimide gold nanoparticles (lyophilized).
2. Ligand resuspension buffer.
3. Reaction buffer.
4. Quencher (lyophilized).
1. Maleimide gold nanoparticles (lyophilized).
2. Ligand resuspension buffer.
3. Reaction buffer.
4. Quencher (lyophilized).
法律資訊
CytoDiagnostics 公司产品。
Not applicable
文章
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.
Fernandes 和 Baptista 博士討論了金奈米粒子的合成和診斷法規,重點是橫向流分析。