文件
900292
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 90:10, viscosity 0.75 dL/g 
同義詞:
PCL-PGA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
chips or granules
饋電比
caprolactone:glycolide 90:10
黏度
0.75 dL/g
轉變溫度
flash point >230 °F
Tm 46-51 °C
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.